VWR®, Écouvillons de transport avec milieu
Fournisseur: VWR Collection
710-0432EA 33.8 EUR InStock
710-0432 710-0433 710-0434 710-0435 710-0436 710-0437 710-0438 710-0439 710-0440 710-0441
VWR®, Écouvillons de transport avec milieu
Écouvillons Écouvillons de transport
Écouvillons de transport et de collecte pour échantillons bactériens avec applicateur et milieu de transport.
  • Les bactéries survivront pendant 24 à 48 heures sur l'applicateur et dans le tube
  • Fermeture inviolable qui devient blanche une fois ouverte
  • Risque moyen pour un usage transatoire ou à court terme
Adaptés aux applications de chirurgie invasive à court terme.
Class IIa - surgical-invasive, short-term application, for taking samples from natural orifices and surgical  wounds.
Certifications: Classe IIa.
Conditionnement: Emballés individuellement dans des pochettes en aluminium conditionnées sous azote pour une longue durée de conservation.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité