VWR® M40, Écouvillon de transport
Fournisseur: VWR
VWR®
710-0442EA 41.5 EUR InStock
710-0442
VWR® M40, Écouvillon de transport
Écouvillons Écouvillons de transport
Écouvillon de transport avec tige en plastique, embout synthétique et gélose Amies.
Permet d’améliorer la récupération et la survie de microorganismes exigeants sur les écouvillons pour la gorge, le vagin, les blessures et la peau.
Certifications: CLSI (anciennement NCCLS).
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité