Écouvillons stériles en tubes ronds
Fournisseur: DELTALAB
300252 300250 300263 300261 300251 300252DNA
115-8272EA 172 EUR InStock
115-8272 115-8275 300-0334 300-0332 300-0328 300-0329
Écouvillons stériles en tubes ronds
Écouvillons Écouvillons en tubes
Écouvillons stériles secs dans un tube en PP résistant aux chocs.
  • Stérilisation par oxyde d'éthylène
  • Capuchon avec étiquette d'étanchéité
  • Joint torique additionnel dans le couvercle
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité