Microseringues, série 7000
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
80100 86200 86211 86250 86259 88000 88011 88400 88500 88511 80135 88411 86276 80176 86274 CAL86200 80175 CAL88011 CAL80100 CAL86250 CAL86211 CAL88500 CAL88400
549-0904EA 108 EUR InStock
549-0904 549-1224 549-1225 549-1226 549-1227 549-1235 549-1236 549-1237 549-1239 549-1240 549-1128 549-1238 549-1273 549-0580 549-1272 HAMICAL86200 548-2287 548-2354 HAMICAL80100 HAMICAL86250 HAMICAL86211 HAMICAL88500 HAMICAL88400
Microseringues, série 7000
Seringues Seringues de chromatographie
Pour des applications telles que la CG, la CCM et le micropipetage. Fabriquée selon le principe de volume mort par pression positive. Un piston en tungstène est introduit dans la seringue jusqu'à la pointe de l'aiguille. L'aiguille et le piston sont calibrés l'un pour l'autre et doivent, en cas de remplacement, être changés simultanément.
  • Le dosage volumétrique se fait dans l'aiguille
  • Précision ±1% du volume nominal
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité