Microseringues pour appareils Hewlett-Packard
Fournisseur: Hospidex
EX-MSEX10HP26 EX-MS10HP23/26
613-1736EA 106 EUR InStock
613-1736 613-1740
Microseringues pour appareils Hewlett-Packard
Seringues Seringues de chromatographie
Microseringues pour appareils Agilent.
Type 1: piston élastique en alliage Ti-Ni.
Type 2: piston en acier inoxydable.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité