L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Seringues HPLC Rhéodyne
Fournisseur: Hospidex
EX-MSR05 EX-MSR10 EX-MSR25 EX-MSR50 EX-MSR250 EX-MSR500
613-1728EA 78.4 EUR InStock
613-1728 613-1729 613-1730 613-1731 613-1733 613-1734
Seringues HPLC Rhéodyne
Seringues Seringues de chromatographie
Pour analyses ultraprécises. Pas de volume mort, le piston atteignant l'extrémité de l'aiguille.
Modèles avec aiguille amovible ainsi que seringues Waters et Valco sur demande.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité