Seringues de précision à gaz FORTUNA®
Fournisseur: Poulten & Graf
2.00043 2.00046 2.00051 2.01246 2.01251 2.01651
201-0918EA 85.4 EUR InStock
201-0918 201-0919 612-0397 201-0920 612-0398 201-0921
Seringues de précision à gaz FORTUNA®
Seringues Seringues médicales
Seringues de précision à gaz en verre borosilicaté DURAN®.
  • Avec ou sans robinet capillaire NS 12,5
  • Graduation ambrée, résistant aux acides et alcalis
  • Cylindres et pistons interchangeables
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité