Seringues, Medical
Fournisseur: CODAN
627704 621612 625607 626616 627602 628426 623760 624717 626706 622611 628436
CODA627704EA 128 EUR InStock
CODA627704 613-4228 613-4233 CODA626616 613-4235 613-4236 613-4231 613-4232 613-4234 613-0098 CODA628436
Seringues, Medical
Seringues Seringues médicales
Stériles, graduées, à usage unique, 3 pièces, avec corps en PP transparent, piston blanc en PP/oxyde de titane et joint en silicone, sans latex
  • Embout Luer Tip (LT) standard ou Luer Lock (LL) à vis, centré (1 à 3 ml) ou excentré (5 à 100 ml)
  • Le joint d'étanchéité en silicone réduit le contact avec la solution et garantit un risque minimum de contamination particulaire de celle-ci
  • Stérilisation à l'oxyde d'éthylène (EN 550)
Certifications: Conformes ISO 9001, EN 46001, directive médicale 93/42/EEC
Conditionnement: sous blister individuel.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité