Réservoirs cylindriques et légers
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
54100-0005 54100-0007 54100-0015 54100-0030 54100-0055
216-0317EA 214 EUR InStock
216-0317 216-0318 216-0320 216-0321 216-0322
Réservoirs cylindriques et légers
Récipients Récipients cylindriques
En LLDPE translucide avec couvercle. Fûts économiques avec graduation. Avec rebord (collerette). Epaisseur des parois d'env. 2,4 mm. Le fût 216-0322 peut également être utilisé comme garniture de protection interne dans un fût en acier de 208 litres.
  • Bonne résistance chimique
  • Thermorésistants de –100 à +120 °C
  • Conformes aux exigences d'USP VI et de FDA 21 CFR 177.1520
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité