Rubans adhésifs pour salles blanches double-face
Fournisseur: ULTRATAPE
1510CL100-P3DU 1510CL200-P3DU
817-0074EA 135 EUR InStock
817-0074 UTAP1510CL200-P3DU
Rubans adhésifs pour salles blanches double-face
Rubans adhésifs
Ces rubans adhésifs pour salles blanches sont fabriqués en polyester et ils sont idéaux pour la signalisation, le montage des plaques signalétiques ou la jonction de feuilles plastique lors de la construction de parois dans une salle propre.
  • Transparent, avec doublure rouge, jetable Mylar™
  • Adhésif permanent (laisse des résidus après son retrait)
Longueur: 33 m
Couleur : transparent
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité