Packaging tape, wafer box tape
Fournisseur: ULTRATAPE
1110CL100-P3T 1110WH100-P3T 1110WH200-P3T 1110BL075-P3T 1110CL200-P3T 1110YE075-P3TU 1110BL100-P3T 1110RE050-P3T 1110RE100-P3T 1110BL200-P3T
817-1710EA 0 EUR InStock
817-1710 817-0068 UTAP1110WH200-P3T UTAP1110BL075-P3T UTAP1110CL200-P3T UTAP1110YE075-P3TU UTAP1110BL100-P3T UTAP1110RE050-P3T UTAP1110RE100-P3T UTAP1110BL200-P3T
Packaging tape, wafer box tape
Rubans adhésifs
En polyoléfine
  • Adhère légèrement aux plastiques et s'étire facilement aux coins
  • Contenu faiblement métallique
  • Aucun résidu après un stockage prolongé
  • Facile à décoller du rouleau grâce à une charge statique faible
Conçu pour sceller les boîtes à cachets. Egalement utilisé pour sceller des sacs en plastique et pour d'autres utilisations en salle blanche.
Different colours available.
Conditionnement: Conditionnement: Fourni dans un double sac propre.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité