Rubans adhésifs pour salle propre, Supertack™
Fournisseur: ULTRATAPE
1153WH100-P3D 1153WH200-P3D 1153BW200-P3D 0153BW200-P3S 0153BW100-P3S 1153YE200-P3D 1153WH600-P3D 1153YE600-P3D 1153RE600-P3D 1153RE100P3D 1153YE100P3D 1153BL600-P3D 1153GR600-P3D 1153OR600-P3D 1153BW600-P3D 1153BW100-P3D 1153WH300-P3D 0153BL050-P3S 0153BL200-P3S
UTAP1153WH100-P3DEA 30.1 EUR InStock
UTAP1153WH100-P3D 817-0069 UTAP1153BW200-P3D UTAP0153BW200-P3S UTAP0153BW100-P3S UTAP1153YE200-P3D UTAP1153WH600-P3D UTAP1153YE600-P3D UTAP1153RE600-P3D UTAP1153RE100P3D UTAP1153YE100P3D UTAP1153BL600-P3D UTAP1153GR600-P3D UTAP1153OR600-P3D UTAP1153BW600-P3D UTAP1153BW100-P3D UTAP1153WH300-P3D UTAP0153BL050-P3S UTAP0153BL200-P3S
Rubans adhésifs pour salle propre, Supertack™
Rubans adhésifs
En PE.
  • Se décolle sans laisser de trace
  • Se déchire à la main
  • Accepte les inscriptions au stylo à bille en salle blanche
Pour accrocher des feuilles de plastique lourdes, fabriquer des parois provisoires ou autres applications qui nécessitent un collage adhésif fort. Pour une utilisation dans des environnements ISO classe 4.
Longueur: 32,9 m.
Différentes couleurs disponibles.
Conditionnement: Conditionnement: double ensachage.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité