Rubans de marquage au sol, avertissement de dangers
Fournisseur: ULTRATAPE
1165RW200-P2DU 1165GW200-P2DU 1165BY200-P2DU 1165BY100P2D 1165BY300-P2DU
116-0435EA 150 EUR InStock
116-0435 116-0434 819-1700 116-0432 UTAP1165BY300-P2DU
Rubans de marquage au sol, avertissement de dangers
Rubans adhésifs
Pellicule de polyester sur vinyle.
  • Conçus pour une utilisation en salle blanche
  • Résistance aux produits chimiques, pour des essuyages et nettoyages réguliers
  • Résistance au passage des utilisateurs, chariots, et transpalettes
  • Durabilité à long terme, sans décoloration
  • Inspectés individuellement
  • Conditionnement et emballage en sachets MDPE certifiés pour empêcher toute contamination
Les rubans pour salle propre UltraTape sont conçus pour les applications de construction et de soutien environnementales critiques. Les rubans UltraTape peuvent être utilisés pour le marquage au sol et le codage couleur. Les rubans colorés et à rayures pour l'avertissement de dangers permettent de désigner les zones critiques de l'OSHA dans les salles propres.
Length: 16,4 m
Conditionnement: Conditionnement : fournis dans un double emballage
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité