VWR®, Cleanroom Tapes, General Purpose
Fournisseur: VWR Collection
817-0076EA 24.3 EUR InStock
817-0076 817-0051 817-0058 817-0089 817-0088 817-0090 817-0093 817-0087 817-0094 817-0091
VWR®, Cleanroom Tapes, General Purpose
Rubans adhésifs
En vinyle
  • Pour le scellage, le marquage des allées et le regroupement par lots
  • Finition lisse permettant l'écriture avec un stylo pour salles propres
  • Conditionnés dans un matériau en plastique, marqué pour une identification et un réapprovisionnement rapides
Rubans adhésifs multi-usages pour une utilisation générale dans la maintenance des salles propres et les annexes.
Différentes couleurs disponibles.
Conditionnement: Conditionnement: le ruban adhésif est présenté dans un emballage individuel, dans un sac prédécoupé facile à ouvrir.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité