Rubans adhésifs, thermo-résistants
Fournisseur: PRECISION DYNAMICS
AT-312 AT-334 AT-301
817-1581EA 50 EUR InStock
817-1581 817-1582 817-1583
Rubans adhésifs, thermo-résistants
Rubans adhésifs
Conviennent aux travaux en cryogénie ou comme supports de tests au four, stérilisateurs, incubateurs.
  • Supportent des températures de −231,5 à + 260 °C
  • Surface texturée permettant d'écrire ou de faire une impression avec un tampon encreur
Longueur: 7,6 m
Couleur: blanc
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité