L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sets de rubans adhésifs
Fournisseur: PRECISION DYNAMICS TIMEM
T-501-RP T-512-RP T-534-RP
817-0026EA 286 EUR InStock
817-0026 817-0027 817-0044
Sets de rubans adhésifs
Rubans adhésifs
Ce ruban auto-adhésif polyvalent convient très bien à un large éventail d'applications d'étiquetage. Il est possible d'écrire dessus au stylo bille, au crayon ou au marqueur indélébile. Ce ruban existe en différentes couleurs et trois largeurs.
  • Résistance à une température de –45 à +121 °C
  • Avec adhésif amovible
  • Résistant à l'huile, à l'eau et aux acides
Le set 1 contient deux rouleaux de chacune des couleurs suivantes : blanc, jaune, bleu, vert et rouge, ainsi qu'un rouleau de couleur orange et un de couleur rose.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité