Bandelettes indicatrices de pH, DOSATEST®
Fournisseur: VWR Chemicals
35298.607EA 59.6 EUR InStock
VWRC35298.607 VWRC35292.607
Bandelettes indicatrices de pH, DOSATEST®
Pour solutions colorées. L'indicateur et l'échelle de comparaison des couleurs figurent sur la bandelette pour une lecture rapide et fiable de la valeur de pH, car il n'est plus nécessaire de comparer la couleur avec une échelle séparée. Cette disposition permet de déterminer la valeur pH en toute confiance, même dans le cas de solutions et de suspensions colorées, les changements de couleur étant identiques sur l'indicateur et l'échelle de comparaison. Les couleurs mélangées sont donc finalement comparées à des couleurs de même ton. Les différentes zones de couleur sont séparées par des barrières hydrophobes.
Information de livraison: Plastic box with 200 indicator strips 11×100 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité