L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Thermomètres de poche
Fournisseur: VWR Collection
620-0809EA 27.7 EUR InStock
620-0809 620-0810 620-0853
VWR®, Thermomètres de poche
Thermomètres Thermomètres analogiques
Ces thermomètres en verre sont dotés d’un revêtement en PTFE qui permet d’éviter la contamination et retient le liquide et le verre en cas de casse. Alcool rouge. Thermomètres à immersion totale. Idéals pour les études sur le terrain, le traitement des eaux usées et toutes les applications « en déplacement ».
  • Corps en verre ventru
  • Numéro de série individuel
Accuracy: ±1,0 °C
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité