VWR®, Thermomètres de vérification précision frio temp
Fournisseur: VWR Collection
620-0837EA 119 EUR InStock
620-0837 620-0838 620-0839 620-0840 620-0841
VWR®, Thermomètres de vérification précision frio temp
Thermomètres Thermomètres analogiques
Ces thermomètres conviennent aux applications dans des congélateurs, réfrigérateurs, incubateurs, étuves et banques de sang. Le thermomètre est placé dans un flacon rempli de liquide.
  • La mesure précise de la température et sans contamination des échantillons est obtenue à l’aide du flacon rempli (fourni), qui simule l’échantillon
  • Les thermomètres contiennent un liquide organique; possèdent des graduations gravées et fabriqués en verre sans plomb
  • Le revêtement en PFA contient en toute sécurité le verre et le liquide en cas de bris
  • Numéro de série individuel
Insérer le thermomètre dans la bouteille et le placer près des échantillons pour obtenir les meilleurs résultats.
Division: 0,1 °C
Traceable to NIST/DKD
Certifications: Traçabilité NIST.
Information de livraison: Livrés avec un certificat de précision et de traçabilité multilingue (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol) ainsi que des fixations VELCRO® et magnétiques.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO 17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité