L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
General purpose thermometers for flasks
Fournisseur: Amarell
ME9010-FL ME9008-FL
620-0124EA 0 EUR InStock
620-0124 620-0123
General purpose thermometers for flasks
Thermomètres Thermomètres analogiques
These strengthened in-glass thermometers provides reinforced tips for stirring applications.
  • Fitted anti-roll plastic cap with cord loop
  • White enamelled back
  • No breakable glass ring
  • Bulb integral with stem
  • 620-0121 and 620-0122 calibrated at four and five points respectively
Mercure.
Until 10th October 2017 it is still allowed to use mercury thermometers if they are exclusively intended to be used for tests as per standards which require the usage of mercury thermometers.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité