VWR®, Thermomètre renforcé
Fournisseur: VWR Collection
620-0899EA 22.6 EUR InStock
620-0899 620-0900
VWR®, Thermomètre renforcé
Supports pour themomètres
Ce coffret évite que vos thermomètres ne se cassent accidentellement lors de l’utilisation ou du rangement.
  • Bouchon à vis
  • Anneau de suspension
  • Métal ou laiton nickelé
  • Section inférieure autour du réservoir, dotée de petites ouvertures pour la circulation
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité