VWR®, Bandelettes indicatrices de température
Fournisseur: VWR Collection
620-9102EA 33.2 EUR InStock
620-9102 620-9103 620-9104 620-9105 620-9106
VWR®, Bandelettes indicatrices de température
Bandelettes indicatrices de température
Ces bandelettes indicatrices de température sont conçues pour des mesures rapides lorsque les thermomètres conventionnels ne sont pas pratiques. Elles conviennent pour une utilisation avec des équipements tels que des chambres de chauffage et des produits sensibles aux températures élevées.
  • Réponse rapide dans la seconde
  • Bandelettes auto-adhésives et irréversibles, 6 points
  • Stockage jusqu'à deux ans à max. 25 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité