Bandelettes indicatrices de température
Fournisseur: TESTO
0646.1065 0646.1071 0646.1077 0646.1082 0646.1110 0646.1121
620-9151EA 29 EUR InStock
620-9151 620-9152 620-9153 620-9154 620-9159 620-9161
Bandelettes indicatrices de température
Bandelettes indicatrices de température
testoterm measuring points are self-adhesive, temperature-resistant films with heat-sensitive elements for monitoring a defined maximum temperature.
  • Irreversible change in colour within two seconds
  • Practical pack with 50 thermometer strips
  • One temperature level
L×P : 15×14 mm
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité