Pince pour béchers
Fournisseur: Bochem
231-4120EA 352 EUR InStock
231-4120
Pince pour béchers
Pinces
En acier laqué. Pour manipuler facilement et en toute sécurité des béchers et récipients similaires.
Les mâchoires des pinces présentent un rembourrage spécial en silicone, qui non seulement protège les récipients à maintenir, mais assure aussi leur isolation thermique.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité