Pinces à creusets
Fournisseur: BOCHEM
2099 2100 2101 2102 2103 2104 2106 2105 2109
231-0182EA 9 EUR InStock
231-0182 231-1000 231-1001 231-1002 231-1003 231-1004 231-1006 231-1005 231-0028
Pinces à creusets
Pinces
En acier inoxydable 18/10, antimagnétiques, polissage électrolytique. Ces pinces à double courbure et à extrémités striées permettent la manipulation en toute sécurité dans des creusets en matériaux divers.
  • Résistance à la corrosion
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité