Pinces pour creusets avec courbe
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
3060 3061 3063 3064 3066
NICK3060EA 11.2 EUR InStock
NICK3060 231-0357 NICK3063 NICK3064 231-0358
Pinces pour creusets avec courbe
Pinces
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique. Pour une manipulation aisée et sécurisée de creusets fabriqués en divers matériaux.
  • Avec embouts rainurés
  • Excellente résistance à la corrosion
  • Bonne conductivité thermique et électrique
  • Très bonne résistance thermique
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité