Pinces à creusets
Fournisseur: Karl Hammacher
231-0276EA 78 EUR InStock
231-0276 231-0274 231-0275
Pinces à creusets
Pinces
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique. Pour manipuler facilement et en toute sécurité des creusets en matériaux divers.
  • A double courbure
  • Extrémités striées
  • Résistantes aux acides
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité