Membranes de transfert, FluoroTrans® PVDF
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
PVM020C3R BSP0158 BSP0161 BSP0157 BSP0159 PVM020C-099 PVM020C-195 PVM020C-196
516-9757EA 486 EUR InStock
516-9757 516-0248 516-0249 516-0225 516-0226 516-0224 516-0220 516-0222
Membranes de transfert, FluoroTrans® PVDF
Membranes de transfert
PVDF naturellement hydrophobe, idéal pour un large éventail d'applications d'analyse de protéines. La gamme de milieux FluroTrans® comporte des supports de phase solide microporeux blancs qui lient les protéines avec ténacité par interactions hydrophobes. La membrane FluoroTrans® est optimisée pour le séquençage de protéines N-terminal. La membrane FluoroTrans® W est optimisée pour les applications de transfert Western. La membrane FluoroTrans® W permet une détection sensible des protéines avec un faible signal de fond et une très faible pénétration de protéines. Les protéines immobilisées sont détectées visuellement avec Coomassie® Blue, Amido Black et Ponceau S et de l'or colloïdal.
  • Grande capacité de liaison des protéines : absorbe généralement 50% plus de protéines que le nylon ou la nitrocellulose
  • Résistance élevée à la traction : elle ne se déchire pas, ne s'écaille pas ou ne se courbe pas lors de la manipulation, ce qui permet le retrait facile de bandes cibles pour les applications de séquençage de protéines
  • Sensibilité élevée pour de petits peptides
Taille de pores : 0,2 μm
Épaisseur moyenne : 127 μm
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité