Bacs universels
Fournisseur: Kartell
Kartell
216-2010EA 20.3 EUR InStock
216-2010 216-2020 216-2030 216-2025 216-2014 216-2013 216-2012 216-2011
Bacs universels
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
En PVC blanc.
Destinés à de nombreuses applications, ces bacs avec nervures sont particulièrement adaptés aux applications photographiques.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité