Bacs, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
7120-0010 7120-0020
216-0329EA 58.2 EUR InStock
216-0329 216-0330
Bacs, Nalgene®
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
En HDPE, translucide.
  • Good chemical resistance
  • Heat-resistant from −100 to +120 °C
  • Tough, stackable
Bacs universels pour de nombreuses applications. Parfaitement adaptés au trempage d'instruments de laboratoire ou à une utilisation comme bacs à glace. Parois légèrement coniques pour un empilage aisé. Avec poignées pour un transport facile.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité