Bacs universels
Fournisseur: BOCHEM
8702 8703 8705 8706 8700 8704 8701
216-1362EA 156 EUR InStock
216-1362 216-0048 216-0049 216-1364 216-1361 216-1363 216-0047
Bacs universels
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
Stainless steel, ¹⁸/₁₀.
  • Coins arrondis pour un nettoyage rapide et facile
  • Polissage électrolytique, propriétés antimagnétiques
  • Bonne résistance chimique, très bonne résistance thermique
Multipurpose trays for a wide range of uses. Ideal as developing trays.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité