Chariots de transport
Fournisseur: Metro International
BC2636-2D-G BC2636-3D-G BC2030-2DG BC2030-2DBL BC2636-3DBL
139-9993EA 470 EUR InStock
139-9993 139-9994 139-0054 METOBC2030-2DBL METOBC2636-3DBL
Chariots de transport
Chariots
Armature en acier chromé avec plateaux creux en PE-HD.
  • Stables, résistants et polyvalents; faciles d'entretien
  • Capacité de charge: max. 65 kg pour chaque plateau; combinés 180 kg
  • Roues en caoutchouc pour protéger les sols
Les plateaux ont une profondeur de 70 mm, ce qui permet de transporter les liquides en toute sécurité, en évitant les éclaboussures. La hauteur du plateau central est réglable. Disponibles en 2 tailles, avec 2 ou 3 plateaux.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité