Chariots de transport, Multiflex
Fournisseur: Gorr Transporttechnik GmbH
K9F-876/01-006 K9F-876/02-006 K9F-876/01-005 K9F-876/02-005
139-0303EA 752 EUR InStock
139-0303 139-0302 139-0300 139-0301
Chariots de transport, Multiflex
Chariots
These flexible, multipurpose trolleys for the laboratory can be set up to suit individual needs by using different trays and containers. The trays can be easily lifted out of the trolley and are easy to clean. For additional versatility, stackable containers are available in various sizes (accessories to be ordered separately). Two versions of the trolley are available.
Modèle standard:
Doté de plateaux en MDF, de roues en caoutchouc de Ø 125 mm, deux pivotantes et deux fixes.
Capacité de charge: 180 kg
'Premium' version:
High-quality, easy moving wheels for smoother running. With two trays made of beechwood, easy-moving elastic wheels,125 mm, two swivel and two fixed castors.
Load capacity: 200 kg
Information de livraison: le chariot est fourni sans container.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité