Flacons à centrifuger, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
3110-0120 3110-0150 3110-0160 3110-0380 3110-0500 3110-1000 3110-9500
525-2853EA 48.3 EUR InStock
525-2853 525-2854 525-2855 525-2857 525-2858 525-2860 525-2859
Flacons à centrifuger, Nalgene®
Tubes Tubes à centrifuger
En PPCO, fond rond et sans rebord, autoclavable.
  • Translucides, excellente résistance chimique
  • Supportent des forces de jusqu'à 50 000×g
  • Plus adaptés aux basses températures que le PP
Informations de commande: Les références 525-2859 et 525-2860 possèdent un rebord.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité