L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tubes à centrifuger, Oak Ridge, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
3114-0010 3114-0030 3114-0050 3115-0030 3115-0050 3118-0010 3118-0028 3118-0030 3118-0050 3118-0085 3119-0010 3119-0028 3119-0030 3119-0050 3137-0050 3138-0010 3138-0016 3138-0030 3138-0050 3139-0010 3139-0016 3139-0030 3139-0050 3148-0050
525-2211EA 84.4 EUR InStock
525-2211 525-2212 525-2213 525-2223 525-2224 525-2231 525-0037 525-2233 525-2234 525-2235 525-2241 525-0038 525-2243 525-2244 525-0040 525-0041 525-0042 525-0043 525-2236 525-0044 525-0244 525-0045 525-0046 525-0049
Tubes à centrifuger, Oak Ridge, Nalgene®
Tubes Tubes à centrifuger
Fond rond et sans rebord, autoclavable.
  • Supportent des forces de jusqu'à 50000×g
  • Adaptés aux centrifugeuses réfrigérées ou non
  • À des vitesses supérieures à 10000×g, il est recommandé d'utiliser des bouchons d'étanchéité
FEP
Translucides. Résistants à tous les acides, aux alcalins ou aux solvants. Excellents pour les extractions de chloroforme et de phénol.
PSF
Transparents. Résistans aux acides et alcalins.
PC
Transparents.
Diam. col (PPCO)
Transparents. Résistance chimique supérieure à PC.
Attention: Remarque : (la capacité réelle desMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité