L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tubes à centrifuger
Fournisseur: Brand
781029 781039 781040
525-3202EA 44.7 EUR InStock
525-3202 525-3204 525-3206
Tubes à centrifuger
Tubes Tubes à centrifuger
En PC, à fond rond et bord droit, gradués.
  • Légère teinte jaune
  • Peuvent être centrifugés jusqu'à 20000×g
  • Graduations en relief
Division: 1 ml pour les tubes de 50 ml; 2 ml pour les tubes de 100 ml.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité