Tubes de centrifugation
Fournisseur: VITLAB
103897 103797
525-2250EA 97.5 EUR InStock
525-2250 525-2251
Tubes de centrifugation
Tubes Tubes à centrifuger
PFA.
  • Translucide
  • Supportent des forces jusqu'à 10000 ×g
  • Conviennent également aux portoirs d'échantillonneurs automatiques
Informations de commande: 525-2251 sans capuchon, 525-2250 avec trait à 10ml, filetage GL25 et capuchon
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité