Centrifuge tubes, round bottom, PP
Fournisseur: KARTELL
302 303 305 307 308 306
525-0469EA 92.3 EUR InStock
525-0469 525-0470 525-0471 525-0473 525-0474 525-0472
Centrifuge tubes, round bottom, PP
Tubes Tubes à centrifuger
En PP, à fond rond
  • Translucides, excellente résistance chimique
  • Résistent aux hautes températures jusqu'à 120 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité