L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Tubes à centrifuger
Fournisseur: VWR Collection
525-0187EA 28 EUR InStock
525-0187 525-0188 525-0189 525-0190 525-0191 525-0183 525-0184 525-0185 525-0186
VWR®, Tubes à centrifuger
Tubes Tubes à centrifuger
En PTFE, parois lisses, avec ou sans bouchon à vis.
  • Inert
  • Withstand forces up to 12500×g
  • Excellent chemical resistance
Suitable for use at high and low temperatures (–200 to +280 °C).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité