Tubes à centrifuger, ASTM, BLAUBRAND®
Fournisseur: Brand
362038 362138 362338
525-1272EA 54.2 EUR InStock
525-1272 525-1273 525-1271
Tubes à centrifuger, ASTM, BLAUBRAND®
Tubes Tubes à centrifuger
En verre borosilicaté 3.3, gradués.
  • Withstands forces up to 700×g
  • Design, accuracy etc., to meet ASTM specifications
  • For water and sediments in crude oils according to ASTM D91/D96
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité