L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Capuchons avec obturateur, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
DS3131-0020 DS3131-0024 DS3131-0038
525-2913EA 59.1 EUR InStock
525-2913 525-2914 525-2915
Capuchons avec obturateur, Nalgene®
Capuchons Bouchons pour tubes à essais
Tefzel™ FEP plug, PP screw closure, Viton™ fluoroelastomer O-ring.
  • PP screw closure, ETFE plug, Viton™ fluoroelastomer O-ring
  • Top fits securely for use at maximum speeds without leakage
  • Autoclavable/biohazard/leakproof
Process tubes at their highest rated speed level (10000×g or greater) without leakage, even when full. Sealing cap assemblies include a Viton™ fluoroelastomer O-ring. Also recommended when spinning hazardous materials compatible with centrifuge tube material.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité