Capuchons filetés, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
71-3132-0058 71-3132-0063 DS3132-0020 DS3132-0024 DS3132-0058 DS3132-0063
NALG71-3132-0058EA 61 EUR InStock
NALG71-3132-0058 NALG71-3132-0063 525-2923 525-2924 525-2925 525-2926
Capuchons filetés, Nalgene®
Capuchons Bouchons pour tubes à essais
En PP, autoclavables.
  • Joint d'étanchéité en silicone
Pour une centrifugation jusqu'à 10 000 ×g des tubes bouchés même pleins, sans fuite.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité