Bouchons pour tubes à centrifuger, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
DS3111-0016 DS3111-0017 DS3111-0018 DS3111-0025 DS3111-0029 DS3111-0030 DS3111-0032
525-2932EA 35.2 EUR InStock
525-2932 525-2933 525-2934 525-2936 525-2937 525-2938 525-2939
Bouchons pour tubes à centrifuger, Nalgene®
Capuchons Bouchons pour tubes à essais
En PP, autoclavables.
  • Pour tubes à centrifuger à fond rond ou conique Nalgene®
  • Une languette facilite la manipulation du bouchon
Informations de commande: 525-2937 uniquement pour tubes de 50 ml à fond rond et rebord, 525-2938 uniquement pour tubes de 50 ml à fond rond et bord droit.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité