Tubes de culture à bords droits
Fournisseur: Brand
114105 114106 114110 114125 114115 114120 114130
391-0105EA 26.9 EUR InStock
391-0105 391-0106 392-0312 392-0315 392-0313 392-0314 392-0316
Tubes de culture à bords droits
Tubes Tubes de culture
En verre AR-Glas®.
  • Autoclavage à +121 °C
  • Épaisseur de paroi de 0,6 - 0,7 mm
Certifications: DIN EN 285
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité