Tubes de culture cellulaire avec bouchon à vis
Fournisseur: Brand
113941 113943 113935 113931
391-0035EA 114 EUR InStock
391-0035 391-0160 391-0034 391-0033
Tubes de culture cellulaire avec bouchon à vis
Tubes Tubes de culture
AR® glass, bouchon à vis en PP et joint en caoutchouc blanc
  • Autoclavables (+121 °C)
  • Epaisseur de paroi: 1 mm
  • Filetage GL
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité