Capillaires de point de fusion
Fournisseur: Vitrex Medical
MODU216613EA 132 EUR InStock
MODU216613 MODU214513 MODU210213 621-1812 MODU210313 MODU218613 MODU210113 MODU210613 MODU210413 MODU210513 MODU210913 621-1806 MODU211013 621-1805 MODU219913 621-1808 621-1807 MODU217913 621-1802 MODU213513 621-1801 MODU219513 621-1804 MODU211113 MODU211213 621-1803 MODU211713 MODU211613 621-1809 MODU224513 621-1811 621-1810
Capillaires de point de fusion
Tubes Capillaires de point de fusion
Verre borosilicaté. Les tubes sont uniformes et coupés à angle droit.
Tubes capillaires et tubes pour point de fusion sont des produits de qualité pour la manipulation et le transport de petits volumes de liquides, la détermination du point de fusion et de nombreuses applications.
Conditionnement: Flacons de 100 pièces ou en vrac dans des boîtes.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité