L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Capillaires et tubes pour point de fusion et d'ébullition
Fournisseur: BUCHI
001759 001762 017808 019007
621-0003EA 284 EUR InStock
621-0003 621-0004 621-0005 621-0006
Capillaires et tubes pour point de fusion et d'ébullition
Tubes Capillaires de point de fusion
Pour une détermination précise d'un point de fusion et d'un point d'ébullition, la qualité des tubes et capillaires utilisés est déterminante. Les composants en verre Büchi d'origine garantissent une épaisseur de paroi uniforme sur les côtés et aux extrémités des tubes et des capillaires.
  • Pour une utilisation avec l'appareil de mesure du point de fusion B-540/545
  • Dimensions des capillaires: 80×1,55 mm (L×l)
  • Épaisseur de la paroi capillaire: 0,225 mm
  • Dimensions du flacon éprouvette: 92×24 mm (L×l)
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité