Microtubes à centrifuger, 1,5 ml, Secure-Lock™
Fournisseur: Simport Scientific
T331-20B T331-20N T331-10N T331-10Y
720-1013EA 24.7 EUR InStock
720-1013 720-1015 212-9613 212-9614
Microtubes à centrifuger, 1,5 ml, Secure-Lock™
Tubes Microtubes à centrifuger
En PP, gradués à 0,5, 1,0 et  à 1,5 ml, autoclavables avec bouchon plat, Secure-Lock™.
  • Résistent à une centrifugation jusqu'à 20 000×g
  • Bouchon plat perforable facilitant l'étiquetage
  • Avec crochet de fermeture spécial, Secure-Lock™ empêchant l'ouverture lors de la centrifugation, du transport, de l'ébullition ou de la congélation
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité