Inserts à couvercles colorés
Fournisseur: Brand
525-0690EA 20.8 EUR InStock
525-0690 525-0689 525-0688 525-0501 525-0687
Inserts à couvercles colorés
Dessus de bouchon
PP.
  • Pour une identification rapide
  • Pour microtubes 211-3201 à 211-3205 et 211-3211 à 211-3215
  • Applications: –196...+121 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité