Microtubes à centrifuger avec bouchons à vis attenants
Fournisseur: Brand
780710 780711 780712 780713 780714
211-3211EA 320 EUR InStock
211-3211 211-3212 211-3213 211-3214 211-3215
Microtubes à centrifuger avec bouchons à vis attenants
Tubes Microtubes à centrifuger
PP, avec graduations, autoclavables, bouchon à vis en PP avec joint en silicone.
  • Peuvent supporter une centrifugation à 17000×g
  • Idéaux pour le stockage d'échantillons sériques et sanguins, ainsi que pour l'ébullition et la centrifugation
  • Bouchon à vis d'étanchéité positive avec joint en silicone
  • Ouverture et fermeture rapide via 1¼ tour de bouchon
  • Plage de température de fonctionnement : −196 à +121 °C, convenant pour la congélation d'échantillons dans la phase gazeuse de l'azote liquide à −196 °C
*sans graduations
Informations de commande: des garnitures de bouchon de couleur facilitant l'identification sont disponibles séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité